Principaux documents
L880000-HH
Sigma-Aldrich
DCI Activator
configured for PerkinElmer 8900, configured for Polygen, 0.25M
Synonyme(s) :
DCI activator solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Type
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Conditionnement
pkg of 6 × 120 mL (L880012-06)
pkg of 6 × 200 mL (L880020-06)
Concentration
29-33 g/L (Dicyanoimidazole, titration)
Impuretés
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Couleur
clear
Compatibilité
configured for PerkinElmer 8900
configured for Polygen
Notes préparatoires
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C