Principaux documents
L498025
N-(2-(2-((ANILINOCARBONYL)OXY)ETHOXY)ET)-N,N-DI-ME-1-TETRADECANAMINIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H49ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
485.156
Numéro MDL:
Autres remarques