Documents
L497533
N-(4-METHOXY-4-OXOBUTYL)-N,N-DIMETHYL-1-DODECANAMINIUM IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H40INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.441
Numéro MDL:
Autres remarques