Principaux documents
L494682
2-(2-(2-(2,4-DICHLOROPHENOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17Cl3N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
491.762
Numéro MDL:
Autres remarques