Principaux documents
L494666
2-((E)-{[2-([1,1'-BIPHENYL]-4-YLOXY)PROPANOYL]HYDRAZONO}METHYL)-4-BROMOPHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C32H29BrN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
601.502
Numéro MDL:
Autres remarques