L494488
4-BR-2-(2-(2-(1-NAPHTHYLOXY)PROPANOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20BrClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
551.828
Numéro MDL:
Autres remarques