Principaux documents
L493392
4-BR-2-(2-(((1-BR-2-NAPHTHYL)OXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H20Br2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
596.279
Numéro MDL:
Autres remarques