Principaux documents
L488690
2,4-DIHYDROXY-N'-(3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.302
Numéro MDL:
Autres remarques