Principaux documents
L487716
1-(2-(((1-BR-2-NAPHTHYL)OXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)-2-NAPHTHYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H20BrClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
587.862
Numéro MDL:
Autres remarques