Principaux documents
L483702
4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)-N'-(4-METHOXYBENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.861
Numéro MDL:
Autres remarques