Principaux documents
L478911
3-(AMINOSULFONYL)-4-CHLORO-N-(1-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H19ClN2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.868
Numéro MDL:
Autres remarques