L478695
2-(4-ETHYLPHENOXY)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(4-METHOXY-2-NITROANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21Cl3N4O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
535.837
Numéro MDL:
Autres remarques