Principaux documents
L478636
3,4-DIMETHOXY-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(3-METHOXYANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20Cl3N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.812
Numéro MDL:
Autres remarques