Principaux documents
L477915
N'-[(E)-1-(4-PYRIDINYL)ETHYLIDENE]-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-9H-CARBAZOL-9-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.463
Numéro MDL:
Autres remarques