Principaux documents
L476072
N'-{(E)-[4-(PENTYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-9H-CARBAZOL-9-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H33N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.583
Numéro MDL:
Autres remarques