L475432
N'-[(E)-(2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17FN4OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.564
Numéro MDL:
Autres remarques