L474835
3-{4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-{(E)-[4-(DIETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H28ClN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.021
Numéro MDL:
Autres remarques