Principaux documents
L474584
2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(4-NITROPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17N5O3S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.571
Numéro MDL:
Autres remarques