Principaux documents
L473944
2-{[5-(BENZYLSULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL]SULFANYL}-N'-{(E)-[4-(DIMETHYLAMINO)PHENYL]METHYLIDENE}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H21N5OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
443.615
Numéro MDL:
Autres remarques