Documents
L473685
N'-[(E)-(3-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17BrN4OS3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
493.47
Numéro MDL:
Autres remarques