Documents
L473243
N'-((5-BROMO-2-THIENYL)METHYLENE)-2-THIOPHENECARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H7BrN2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.212
Numéro MDL:
Autres remarques