L471275
N'-[(E)-(3-ETHOXY-4-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-3-{4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]PHENYL}-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H26N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.533
Numéro MDL:
Autres remarques