L471003
2-METHOXY-4-{(E)-[4-OXO-3-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}PHENYL 3-NITROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H20N2O7S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.553
Numéro MDL:
Autres remarques