Documents
L464732
[2-((E)-{[3-(2-PYRIDINYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENOXY]ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.378
Numéro MDL:
Autres remarques