Documents
L459704
4-BROMO-2-(2-(3-HYDROXY-2-NAPHTHOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H17BrN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.329
Numéro MDL:
Autres remarques