Principaux documents
L458465
2-(2-(2,6-DICHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(3-METHOXYPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13Cl2N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.206
Numéro MDL:
Autres remarques