Principaux documents
L457876
2-(2-(2-FURYLMETHYLENE)HYDRAZINO)-N-(1-NAPHTHYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.311
Numéro MDL:
Autres remarques