Principaux documents
L457191
2,3-DICHLOROBENZALDEHYDE N-(3-CHLOROPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H10Cl3N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.679
Numéro MDL:
Autres remarques