Principaux documents
L452378
4-(2-(2,4-DIHYDROXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-FLUOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H15FN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.362
Numéro MDL:
Autres remarques