Principaux documents
L449172
2-CHLORO-N-(4-ETHYLPHENYL)-4-NITROBENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.735
Numéro MDL:
Autres remarques