Principaux documents
L447420
2-((4-((2,4-DICHLOROBENZYL)THIO)ANILINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17Cl2NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.335
Numéro MDL:
Autres remarques