Principaux documents
L446777
5-METHOXY-2-(((5-METHYL-3-ISOXAZOLYL)AMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H14N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.257
Numéro MDL:
Autres remarques