Documents
L446211
(1-(3-CHLOROPHENYL)-3-(4-METHOXYPHENYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.774
Numéro MDL:
Autres remarques