Principaux documents
L446017
(3-(4-CHLOROPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHANOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H13ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.748
Numéro MDL:
Autres remarques