Principaux documents
L445878
2-{[4-(2,5-DIMETHYLPHENYL)-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-[2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H21F3N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.532
Numéro MDL:
Autres remarques