Documents
L445835
N-BENZYL-2-{[5-(2,4-DICHLOROPHENYL)-4-(2-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20Cl2N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.423
Numéro MDL:
Autres remarques