L445371
5-(TRIFLUOROMETHYL)-4-{[(E)-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H13F3N4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
362.333
Numéro MDL:
Autres remarques