Principaux documents
L443247
2-{[5-[(2,4-DICHLOROPHENOXY)METHYL]-4-(2-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-1-PHENYLETHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19Cl2N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
484.408
Numéro MDL:
Autres remarques