Principaux documents
L441341
2,6-DIMETHYL-4-[(Z)-(3-OXO[1,3]THIAZOLO[3,2-A]BENZIMIDAZOL-2(3H)-YLIDENE)METHYL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H16N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.426
Numéro MDL:
Autres remarques