Principaux documents
L439738
4-(4-BUTOXYBENZOYL)-5-(4-BUTOXYPHENYL)-1-(2-FURYLMETHYL)-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C30H33NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
503.601
Numéro MDL:
Autres remarques