Principaux documents
L438502
N-(4-(AMINOSULFONYL)PHENYL)-3-METHYL-1-BENZOFURAN-2-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.365
Numéro MDL:
Autres remarques