Principaux documents
L435341
ALLYL 2-[3-(4-BUTOXYBENZOYL)-4-HYDROXY-5-OXO-2-(3-PHENOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C35H32N2O7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
624.718
Numéro MDL:
Autres remarques