Documents
L433349
METHYL (2Z)-2-{[5-(4-CHLOROPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-5-[4-(METHOXYCARBONYL)PHENYL]-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H21ClN2O6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
549.006
Numéro MDL:
Autres remarques