Principaux documents
L431648
2-IMINO-N-(3-METHOXYPROPYL)-1-[3-(4-MORPHOLINYL)PROPYL]-5-OXO-1,5-DIHYDRO-2H-DIPYRIDO[1,2-A:2,3-D]PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H30N6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.533
Numéro MDL:
Autres remarques