Principaux documents
L430072
4-(3-FLUORO-4-METHYLBENZOYL)-3-HYDROXY-5-[4-(PENTYLOXY)PHENYL]-1-(3-PYRIDINYLMETHYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H29FN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
488.564
Numéro MDL:
Autres remarques