Principaux documents
L428094
(3Z)-5-BROMO-3-(4-OXO-3-PROPYL-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1-PENTYL-1,3-DIHYDRO-2H-INDOL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H21BrN2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
453.423
Numéro MDL:
Autres remarques