Principaux documents
L426857
ETHYL (2Z)-2-(2-FLUOROBENZYLIDENE)-5-(2-METHOXYPHENYL)-7-METHYL-3-OXO-2,3-DIHYDRO-5H-[1,3]THIAZOLO[3,2-A]PYRIMIDINE-6-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21FN2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
452.508
Numéro MDL:
Autres remarques