Principaux documents
L426210
(5E)-5-(4-BUTOXYBENZYLIDENE)-2-(3-METHYL-1-BENZOFURAN-2-YL)[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-6(5H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.517
Numéro MDL:
Autres remarques