L424021
[3-AMINO-6-(4-METHYLPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDIN-2-YL](PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15F3N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.437
Numéro MDL:
Autres remarques