L417734
2,4-DIIODO-6-((E)-{[3-(2-METHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12I2N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
578.172
Numéro MDL:
Autres remarques